Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC450081-1G
PC450081-5G
APOSPC450081-1GEA
340
CHF
APOSPC450081-1G
APOSPC450081-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Formel:
C₁₀H₇F₁₅O₃ MW: 460,137 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22123976 CAS-Nummer: 917379-07-8 |