Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 342 CHF
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formel: C₁₄H₈F₆O₄S
MW: 386,266 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842696
CAS-Nummer: 1417220-66-6