3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC450074-1G PC450074-5G
APOSPC450074-1GEA 342 CHF
APOSPC450074-1G APOSPC450074-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇BrF₂N₂
MW: 273,077 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19442114
CAS-Nummer: 1355046-54-6