2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC450073-1G PC450073-5G
APOSPC450073-1GEA 149 CHF
APOSPC450073-1G APOSPC450073-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Formel: C₈H₆ClF₂NO₂
MW: 221,589 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072172
CAS-Nummer: 1309602-47-8