2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC450061-100MG PC450061-250MG
APOSPC450061-100MGEA 176 CHF
APOSPC450061-100MG APOSPC450061-250MG
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
2,2-Difluorocyclooctan-1-one
Formel: C₈H₁₂F₂O
MW: 162,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24698073
CAS-Nummer: 1435806-60-2