Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450060-1G PC450060-250MG
APOSPC450060-1GEA 1040 CHF
APOSPC450060-1G APOSPC450060-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Formel: C₈H₁₄F₂O₃
MW: 196,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16749399
CAS-Nummer: 156544-72-8