4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC450056-1G
PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA
307
CHF
APOSPC450056-1G
APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Formel:
C₆H₆F₆N₂O₃ MW: 268,114 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26408135 CAS-Nummer: 281189-80-8 |