3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 131 CHF
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formel: C₇H₄F₄O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842695
CAS-Nummer: 1417220-63-3