4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
PC450037-100MG PC450037-250MG
APOSPC450037-100MGEA 131 CHF
APOSPC450037-100MG APOSPC450037-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Formel: C₆H₆F₆N₂O₂S
MW: 284,179 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26408204
CAS-Nummer: 1820712-27-3