Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450026-1G
PC450026-25G
PC450026-5G
APOSPC450026-1GEA
131
CHF
APOSPC450026-1G
APOSPC450026-25G
APOSPC450026-5G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₂F₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16250756 CAS-Nummer: 698378-71-1 |