1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450011-1G
PC450011-250MG
APOSPC450011-1GEA
958
CHF
APOSPC450011-1G
APOSPC450011-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₉F₃ MW: 174,163 g/mol Siedepunkt: 52 °C (6 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24842561 CAS-Nummer: 27190-70-1 UN: 1993 ADR: 3,III |