2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC44900-1G
PC44900-5G
APOSPC44900-1GEA
31.4
CHF
APOSPC44900-1G
APOSPC44900-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16250104 CAS-Nummer: 1242339-67-8 |