2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4485-1G
PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA
335
CHF
APOSPC4485-1G
APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel:
C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH Melting Pt: 235…240 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458095 CAS-Nummer: 1210389-46-0 |