tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC448058-1G PC448058-250MG
APOSPC448058-1GEA 1180 CHF
APOSPC448058-1G APOSPC448058-250MG
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08274733
CAS-Nummer: 1485729-20-1