5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC448054-1G PC448054-100MG PC448054-250MG
APOSPC448054-1GEA 1190 CHF
APOSPC448054-1G APOSPC448054-100MG APOSPC448054-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178.112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19690149
CAS-Nummer: 1221171-88-5