3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC448010-1G
PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA
149
CHF
APOSPC448010-1G
APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₆F₂N₂O MW: 160,121 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12405788 CAS-Nummer: 947249-14-1 |