4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC448007-1G
PC448007-25G
PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA
105
CHF
APOSPC448007-1G
APOSPC448007-25G
APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₉H₁₀BrF₃N₂ MW: 283,088 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24448783 CAS-Nummer: 1437794-36-9 |