6-Bromo-7-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC448001-1G
PC448001-10G
PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA
144
CHF
APOSPC448001-1G
APOSPC448001-10G
APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13181511 CAS-Nummer: 127827-52-5 |