3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446186-1G PC446186-5G
APOSPC446186-1GEA 418 CHF
APOSPC446186-1G APOSPC446186-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231793
CAS-Nummer: 338758-69-3