(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446167-1G
PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA
147
CHF
APOSPC446167-1G
APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₅F₂NO MW: 145,107 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11520700 CAS-Nummer: 1065267-14-2 |