5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446089-1G
PC446089-5G
APOSPC446089-1GEA
230
CHF
APOSPC446089-1G
APOSPC446089-5G
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₈H₄ClFN₂S MW: 214,647 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052448 CAS-Nummer: 138426-26-3 |