2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC446060-1G
PC446060-500MG
APOSPC446060-1GEA
381
CHF
APOSPC446060-1G
APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formel:
C₉H₅F₃N₂O MW: 214,144 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00488311 CAS-Nummer: 298207-18-8 |