2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446059-1G PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA 241 CHF
APOSPC446059-1G APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₇F₆NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13190031
CAS-Nummer: 1095211-28-1