3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC446055-1G PC446055-5G
APOSPC446055-1GEA 241 CHF
APOSPC446055-1G APOSPC446055-5G
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃NO₃
MW: 271,192 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042908
CAS-Nummer: 220652-98-2