(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC446038-1G
PC446038-5G
APOSPC446038-1GEA
241
CHF
APOSPC446038-1G
APOSPC446038-5G
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11845743 CAS-Nummer: 1160994-91-1 |