5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC446037-1G PC446037-500MG
APOSPC446037-1GEA 381 CHF
APOSPC446037-1G APOSPC446037-500MG
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Formel: C₄H₃F₃N₂O·ClH
MW: 188,536 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845723
CAS-Nummer: 866496-24-4