5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC446035-1G
PC446035-5G
APOSPC446035-1GEA
369
CHF
APOSPC446035-1G
APOSPC446035-5G
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₃ClF₃NO MW: 197.542 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11227192 CAS-Nummer: 109919-31-5 |