N-[6-(Pyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446028-1G PC446028-5G
APOSPC446028-1GEA 293 CHF
APOSPC446028-1G APOSPC446028-5G
N-[6-(Pyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[6-(Pyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formel: C₁₂H₁₇F₃N₄
MW: 274,285 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052400
CAS-Nummer: 1053657-86-5