N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC446020-1G
PC446020-5G
APOSPC446020-1GEA
446
CHF
APOSPC446020-1G
APOSPC446020-5G
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formel:
C₁₂H₁₆BrF₃N₄O MW: 369.181 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052388 CAS-Nummer: 1089330-42-6 |