5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoropyridine-2,3-diamine
PC445029-1G
PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA
138
CHF
APOSPC445029-1G
APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Formel:
C₅H₆FN₃ MW: 127.12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062986 CAS-Nummer: 212268-13-8 |