5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoropyridin-2(1H)-one
PC445022-5G
APOSPC445022-5GEA 108 CHF
APOSPC445022-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375017
CAS-Nummer: 156772-63-3