4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 163 CHF
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
MW: 203.136 g/mol
Siedepunkt: 222…223 °C
Dichte: 1.364 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 107.78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061182
CAS-Nummer: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III