3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Carbamoylamino)benzotrifluoride, 3-Ureidobenzotrifluoride
PC4344-10G PC4344-1G PC4344-50G PC4344-100G
APOSPC4344-10GEA 34.8 CHF
APOSPC4344-10G APOSPC4344-1G APOSPC4344-50G APOSPC4344-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylurea
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204.149 g/mol
Melting Pt: 101…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025424
CAS-Nummer: 13114-87-9