Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 355 CHF
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
MW: 244,65 g/mol
Melting Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06809227
CAS-Nummer: 37522-19-3