7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 193 CHF
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅F₃OS
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD20926386
CAS-Nummer: 1353011-97-8