Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC430518-500MG
PC430518-1G
PC430518-5G
APOSPC430518-500MGEA
0
CHF
APOSPC430518-500MG
APOSPC430518-1G
APOSPC430518-5G
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Formel:
C₇H₁₃BF₃·K Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052658 CAS-Nummer: 1346647-18-4 UN: 1759 ADR: 8,III |