3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC430268-1G
PC430268-250MG
PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA
95.8
CHF
APOSPC430268-1G
APOSPC430268-250MG
APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formel:
C₉H₁₀FN MW: 151,181 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD19443457 CAS-Nummer: 890129-90-5 |