2,2-Difluoropentanedioic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC430166-1G PC430166-250MG
APOSPC430166-1GEA 918 CHF
APOSPC430166-1G APOSPC430166-250MG
2,2-Difluoropentanedioic acid
2,2-Difluoropentanedioic acid
Formel: C₅H₆F₂O₄
MW: 168,096 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20640982
CAS-Nummer: 380-86-9