3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC430000-5G
APOSPC430000-5GEA
105
CHF
APOSPC430000-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ MW: 189,572 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185626 CAS-Nummer: 1214344-25-8 |