4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 166 CHF
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04638751
CAS-Nummer: 54090-42-5
UN: 3261
ADR: 8,III