3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
PC42590-1G PC42590-5G PC42590-10G
APOSPC42590-1GEA 26.2 CHF
APOSPC42590-1G APOSPC42590-5G APOSPC42590-10G
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18262185
CAS-Nummer: 1068976-51-1