N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421232-100MG
PC421232-250MG
APOSPC421232-100MGEA
107
CHF
APOSPC421232-100MG
APOSPC421232-250MG
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide
Formel:
C₅H₇F₂NO MW: 135,112 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24619684 CAS-Nummer: 1355328-30-1 |