Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421230-100MG
PC421230-250MG
APOSPC421230-100MGEA
627
CHF
APOSPC421230-100MG
APOSPC421230-250MG
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate
Formel:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28789151 CAS-Nummer: 209982-92-3 |