6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421225-1G PC421225-5G
APOSPC421225-1GEA 180 CHF
APOSPC421225-1G APOSPC421225-5G
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄FN₃
MW: 161,136 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371570
CAS-Nummer: 885278-33-1