5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421223-1G
PC421223-250MG
APOSPC421223-1GEA
1210
CHF
APOSPC421223-1G
APOSPC421223-250MG
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₅FN₂O MW: 152,126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29126235 CAS-Nummer: 1887015-55-5 |