2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421200-1G
PC421200-250MG
APOSPC421200-1GEA
432
CHF
APOSPC421200-1G
APOSPC421200-250MG
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
Formel:
C₇H₅FN₂ MW: 136.126 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09924179 CAS-Nummer: 149488-78-8 |