(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421191-100MG
PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA
593
CHF
APOSPC421191-100MG
APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Formel:
C₁₀H₁₀FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18642783 CAS-Nummer: 911825-56-4 |