(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421188-100MG PC421188-250MG
APOSPC421188-100MGEA 712 CHF
APOSPC421188-100MG APOSPC421188-250MG
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone
Formel: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,223 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27836815
CAS-Nummer: 1584139-76-3