2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dichloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC421169-250MG PC421169-1G
APOSPC421169-250MGEA 114 CHF
APOSPC421169-250MG APOSPC421169-1G
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2,6-Dichloro-4-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FI
MW: 290,889 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194304
CAS-Nummer: 939990-10-0