5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G
PC421161-250MG
PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA
248
CHF
APOSPC421161-1G
APOSPC421161-250MG
APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formel:
C₆H₄BrF₂NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12911848 CAS-Nummer: 832735-61-2 |